Print…
Peróxido de hidrogénio 3% (w/w) em água estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
426000010 426000250 426001000
ACRO426000010EA 127 EUR
ACRO426000010 ACRO426000250 ACRO426001000
Peróxido de hidrogénio 3% (w/w) em água estabilizada
Peróxido de hidrogénio
Fórmula: H₂O₂
Peso Molecular: 34.01 g/mol
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -0.41
Densidade: 1.01 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011333
Número CAS: 7722-84-1
Merck Index: 14,04798
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Stabilizer Approx. 300 ppm
Titration with KMnO4 3 to 4 %
GC ≥97.5 %