Print…
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 49.4 EUR
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Fórmula: C₇H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 90…93 °C (14 mmHg)
Densidade: 0,941 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074850
Número CAS: 16777-87-0
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %