Print…
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
425960050 425960250
ACRO425960050EA 30.7 EUR
ACRO425960050 ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Peso Molecular: 233.27 g/mol
Ponto de ebulição: 114…140 °C (.3 mmHg)
Densidade: 1.185 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673144
Número CAS: 19099-93-5
Encomendar
Appearance Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %