Print…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
425820050 425820250
ACRO425820050EA 65.4 EUR
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 80 °C (,2 mmHg)
Densidade: 0,977 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216581
Número CAS: 86953-79-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure