Print…
Acetato de cobre (II) monohidratado ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 395 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Acetato de cobre (II) monohidratado ACS
Acetato de Cobre (II) monohidratado
Fórmula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso Molecular: 199.65 g/mol
Ponto de ebulição: 240 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149570
Número CAS: 6046-93-1
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02651
Encomendar
Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %