Print…
Iodeto de sódio, anidro ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
419570025 419571000 419575000
ACRO419570025EA 750 EUR
ACRO419570025 ACRO419571000 ACRO419575000
Iodeto de sódio, anidro ACS
Iodeto de sódio
Fórmula: NaI
Peso Molecular: 149.89 g/mol
Ponto de ebulição: 1300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 661 °C
Densidade: 3.66 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003532
Número CAS: 7681-82-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Encomendar
Appearance White Solid
pH 6.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with KIO3 ≥99.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %