Print…
Periodato de potássio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
418291000 418295000
ACRO418291000EA 86.8 EUR
ACRO418291000 ACRO418295000
Periodato de potássio ACS
Periodato de potássio
Fórmula: KlO₄
Peso Molecular: 230 g/mol
Ponto de Fusão: 582 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011407
Número CAS: 7790-21-8
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07739
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 99.8 to 100.3 % (dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm