Print…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
415000050 415000250
ACRO415000050EA 34.3 EUR
ACRO415000050 ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 190…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00135989
Número CAS: 4928-88-5
Encomendar
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %