Print…
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
414190010 414190100
ACRO414190010EA 19.8 EUR
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 67…70 °C (13 mmHg)
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008847
Número CAS: 55107-14-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %