Print…
Isopropyl bromoacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
412810250 412811000
ACRO412810250EA 91.3 EUR
ACRO412810250 ACRO412811000
Isopropyl bromoacetate 97%
Isopropyl bromoacetate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 59…61 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,399 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009886
Número CAS: 29921-57-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %