Print…
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
410150050 410150250 410151000
ACRO410150050EA 57 EUR
ACRO410150050 ACRO410150250 ACRO410151000
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Ethyl isocyanatoacetate
Fórmula: C₅H₇NO₃
Ponto de ebulição: 67…68 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,151 g/cm³
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002040
Número CAS: 2949-22-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %