Print…
Diclorometano 99.9% estabilizada, AcroSeal® para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cloreto de metileno
Estabilização: ∼ 50 ppm Estabilizado com amileno
406910010 406910025
406910010.EA 58.1 EUR
406910010. 406910025.
Diclorometano 99.9% estabilizada, AcroSeal® para bioquímica
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Peso Molecular: 84.93 g/mol
Ponto de ebulição: 39…40 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –97 °C
Densidade: 1.325 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.85 %
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g