Print…
L(-) Cistina, atende à especificação analítica da Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
406160010 406160250 406161000
ACRO406160010EA 536 EUR
ACRO406160010 ACRO406160250 ACRO406161000
L(-) Cistina, atende à especificação analítica da Ph.Eur.
L(-) Cistina
Fórmula: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Ponto de ebulição: 428 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 260…261 °C
Densidade: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064228
Número CAS: 56-89-3
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (1 g)
Appearance of solution Clear and not more intensely coloured than reference solution Y7
Specific optical rotation -218° to -224° (20°C, 589 nm) (c=2, 1M HCl) (On dried substance)
Titration 98.5 to 101.0 % (On dried substance)
Sulfates ≤300 ppm
Chlorides ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Ninhydrin-positive substances Passes test