Print…
Cicloexanona 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Pimelic Ketone
406090010 406090025 406092500
406090010.EA 72.8 EUR
406090010. 406090025. 406092500.
Cicloexanona 99+% ACS
Cicloexanona
Fórmula: C₆H₁₀(=O)
Ponto de ebulição: 155 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 0,947 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001625
Número CAS: 108-94-1
UN: 1915
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.05 %