Print…
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dichloro-1,4-benzoquinone, 2,5-Dichlorobenzo-1,4-quinone
406730050 406730250
ACRO406730050EA 79.5 EUR
ACRO406730050 ACRO406730250
2,5-Dichloro-p-benzoquinone 98%
2,5-Dichloro-p-benzoquinone
Fórmula: C₆H₂Cl₂O₂
Ponto de Fusão: 159…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041736
Número CAS: 615-93-0
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥97.5 %