Print…
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
399850010 399850050 399850250
ACRO399850010EA 60 EUR
ACRO399850010 ACRO399850050 ACRO399850250
2-Bromo-5-formylpyridine 95%
2-Bromo-5-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Ponto de Fusão: 104…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115419
Número CAS: 149806-06-4
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 108 °C
GC ≥94 %