Print…
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Trimethylsilyl)propargyl bromide, (3-Bromoprop-1-yn-1-yl)trimethylsilane
399840010 399840050
ACRO399840010EA 41.1 EUR
ACRO399840010 ACRO399840050
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne 97%
3-Bromo-1-(trimethylsilyl)-1-propyne
Fórmula: C₆H₁₁BrSi
Peso Molecular: 191.14 g/mol
Ponto de ebulição: 44…45 °C (2 mmHg)
Densidade: 1.351 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134460
Número CAS: 38002-45-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %