3-Nitrosalicylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
399820010
399820050
ACRO399820010EA
29.8
EUR
ACRO399820010
ACRO399820050
3-Nitrosalicylic acid 98%
3-Nitrosalicylic acid
Fórmula:
C₇H₅NO₅ Ponto de Fusão: 142…147 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00024240 Número CAS: 85-38-1 |
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |