Print…
4-Bromo-m-anisidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399810010 399810050
ACRO399810010EA 33.6 EUR
ACRO399810010 ACRO399810050
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05664063
Número CAS: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
GC ≥96.0 %