Print…
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399800100 399800500
ACRO399800100EA 55.2 EUR
ACRO399800100 ACRO399800500
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol 97%
3-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-propanol
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Densidade: 1,025 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191883
Número CAS: 58885-58-8
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %