Print…
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
399750010 399750050
ACRO399750010EA 96.6 EUR
ACRO399750010 ACRO399750050
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 98%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Fórmula: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683528
Número CAS: 207857-15-6
Encomendar
Appearance White Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure