Print…
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Pyridazinecarboxylic acid
399630010 399630050
ACRO399630010EA 70.8 EUR
ACRO399630010 ACRO399630050
Pyridazine-4-carboxylic acid 95%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 244,2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011576
Número CAS: 50681-25-9
Encomendar
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %