1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
399580050
399580250
ACRO399580050EA
36
EUR
ACRO399580050
ACRO399580250
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₁H₁₉NO₄ Ponto de Fusão: 159…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00673775 Número CAS: 84358-12-3 |
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 162 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |