Print…
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2S,3R)-(+)-allo-Isoleucine, L-Alloisoleucine, (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
399490010 399491000
ACRO399490010EA 797 EUR
ACRO399490010 ACRO399491000
L(+)-allo-Isoleucine 99%, 99% ee
L(+)-allo-Isoleucine
Fórmula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Peso Molecular: 131.17 g/mol
Ponto de Fusão: 285 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00066446
Número CAS: 1509-34-8
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR consistent with structure
Enantiomeric excess ≥98.5 % (HPLC)
Specific optical rotation +35° to +39° (20°C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)