Print…
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (1S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol, (1R,4S)-4-hydroxycyclopent-2-enyl acetate, (1R,3S)-(+)-4-Cyclopentene-1,3-diol 1-acetate
399340010 399340050
ACRO399340010EA 211 EUR
ACRO399340010 ACRO399340050
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol 99% estabilizada
(1S,4R)-(+)-4-Acetoxy-2-cyclopentene-1-ol
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Peso Molecular: 142.154 g/mol
Ponto de Fusão: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078933
Número CAS: 60410-16-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +67° to +69° (20 °C, 589 nm) (c=2.3, CHCl3)