Print…
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399250010 399250050
ACRO399250010EA 35.7 EUR
ACRO399250010 ACRO399250050
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237380
Número CAS: 28697-17-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Specific optical rotation +62.0° to +65.0° (20 °C, 589 nm) (c=1%, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %