Print…
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-BOC-L-Valinol, Boc-Valinol, (S)-tert-butyl (1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)carbamate
399230010 399230050
ACRO399230010EA 44.6 EUR
ACRO399230010 ACRO399230050
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate 96%
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Fórmula: C₁₀H₂₁NO₃
Peso Molecular: 203.28 g/mol
Ponto de ebulição: 218 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.995 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082635
Número CAS: 79069-14-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Specific optical rotation -21° to -25° (20°C, 589 nm) (c=1%, Chloroform)