Print…
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
398990010 398990050
ACRO398990010EA 25 EUR
ACRO398990010 ACRO398990050
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇FO₂
Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,247 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070797
Número CAS: 450-93-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %