Print…
2-Metilpropano-1-ol, extra seco 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: iso-Butyl alcohol, Isobutylalcohol, iso-Butanol, 2-Methyl-1-propanol
398950010 398951000
398950010.EA 223 EUR
398950010. 398951000.
2-Metilpropano-1-ol, extra seco 99+%, AcroSeal®
2-Metilpropano-1-ol
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Ponto de ebulição: 108 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –108 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004740
Número CAS: 78-83-1
UN: 1212
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %