Print…
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
399160010 399160050
ACRO399160010EA 93.5 EUR
ACRO399160010 ACRO399160050
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 95%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Fórmula: C₁₁H₁₁BrO₃
Ponto de ebulição: 268…269 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,432 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00231243
Número CAS: 26510-95-2
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %