Print…
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
398900050 398900250
ACRO398900050EA 109 EUR
ACRO398900050 ACRO398900250
5-Bromo-2-chloroanisole 98%
5-Bromo-2-chloroanisole
Fórmula: C₇H₆BrClO
Ponto de ebulição: 240…245 °C (748 mmHg)
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Densidade: 1,631 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078659
Número CAS: 16817-43-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %