Print…
Azetidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
398730010 398730050
ACRO398730010EA 72.8 EUR
ACRO398730010 ACRO398730050
Azetidine hydrochloride 97%
Azetidine hydrochloride
Fórmula: C₃H₈ClN
Ponto de Fusão: >300 °C
Ponto de Inflamação: 152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191762
Número CAS: 36520-39-5
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %