Print…
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
398700010 398700050
ACRO398700010EA 24 EUR
ACRO398700010 ACRO398700050
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052832
Número CAS: 2587-02-2
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥97.5 %