Print…
2-Amino-m-cresol 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-6-methylaniline, 2-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-2-hydroxy-6-methylbenzene
398410050 398410250
ACRO398410050EA 67.5 EUR
ACRO398410050 ACRO398410250
2-Amino-m-cresol 96%
2-Amino-m-cresol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075082
Número CAS: 2835-97-4
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 152 °C
HPLC ≥95 %