Print…
6-Chloronicotinonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
398390050 398390250
ACRO398390050EA 30.6 EUR
ACRO398390050 ACRO398390250
6-Chloronicotinonitrile 97%
6-Chloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃ClN₂
Ponto de ebulição: 107 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 113…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084941
Número CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
GC ≥96.0 %