Print…
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
398200010 398202500
ACRO398200010EA 181 EUR
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 99%
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Fórmula: C₈H₅F₃O₃
Ponto de ebulição: 82 °C (60 mmHg)
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075249
Número CAS: 93249-62-8
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure