Print…
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-Aminopiperidine dihydrochloride, 3-Amino-Piperidine Di-Hydrochloride
398110010 398112500
ACRO398110010EA 294 EUR
ACRO398110010 ACRO398112500
Piperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012773
Número CAS: 138060-07-8
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %