Print…
6-Fluoroveratraldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
398090010 398090050
ACRO398090010EA 39.4 EUR
ACRO398090010 ACRO398090050
6-Fluoroveratraldehyde 97%
6-Fluoroveratraldehyde
Fórmula: C₉H₉FO₃
Ponto de Fusão: 98…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061108
Número CAS: 71924-62-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥96.0 %