Print…
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
398080010 398080050
ACRO398080010EA 115 EUR
ACRO398080010 ACRO398080050
3-Bromo-4-formylpyridine 97%
3-Bromo-4-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05864506
Número CAS: 70201-43-3
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure