Print…
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile
397940010 397940050
ACRO397940010EA 43.8 EUR
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₄FNO
Peso Molecular: 149.1219 g/mol
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863558
Número CAS: 218301-22-5
Encomendar
Appearance White to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 89 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure