Print…
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397930010 397930050
ACRO397930010EA 28.8 EUR
ACRO397930010 ACRO397930050
Methyl indole-6-carboxylate 97%
Methyl indole-6-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 76…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211063
Número CAS: 50820-65-0
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 84 °C
GC ≥96.0 %