Print…
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol
397880050 397880250
ACRO397880050EA 82.6 EUR
ACRO397880050 ACRO397880250
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
Fórmula: C₃H₉NO₂
Peso Molecular: 91.11 g/mol
Ponto de ebulição: 163 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798261
Número CAS: 66211-46-9
UN: 3259
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Specific optical rotation +27° to +29° (20 °C, 589 nm) (C=4, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %