Print…
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
397750010 397750050
ACRO397750010EA 29.4 EUR
ACRO397750010 ACRO397750050
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Fórmula: C₁₀H₂₁O₅P
Densidade: 1,074 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075414
Número CAS: 27784-76-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %