Print…
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 19.1 EUR
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Fórmula: C₃H₄F₃I
Peso Molecular: 223.96 g/mol
Ponto de ebulição: 89…91 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.911 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038531
Número CAS: 460-37-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %