Print…
Ciclopentano, extra seco 95+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
397680010 397681000
397680010.EA 114 EUR
397680010. 397681000.
Ciclopentano, extra seco 95+%, AcroSeal®
Ciclopentano
Fórmula: C₅H₁₀
Ponto de ebulição: 50 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0,75 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001356
Número CAS: 287-92-3
UN: 1146
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥95.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %