Print…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
397770010 397770050
ACRO397770010EA 42.8 EUR
ACRO397770010 ACRO397770050
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 97%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BClNO₂
Peso Molecular: 157.36 g/mol
Ponto de Fusão: 165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094998
Número CAS: 444120-91-6
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %