Print…
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010 397570050
ACRO397570010EA 107 EUR
ACRO397570010 ACRO397570050
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
5-Fluorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090997
Número CAS: 347-54-6
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure