Print…
N-Acetylguanidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Acetylguanidine, N-Carbamimidoylacetamide
397440050 397440250
ACRO397440050EA 63.3 EUR
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Fórmula: C₃H₇N₃O
Peso Molecular: 101.11 g/mol
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075615
Número CAS: 5699-40-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %