Print…
Cyclopentyl isocyanate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
397370010 397370050
ACRO397370010EA 46.6 EUR
ACRO397370010 ACRO397370050
Cyclopentyl isocyanate 97%
Cyclopentyl isocyanate
Fórmula: C₆H₉NO
Peso Molecular: 111.14 g/mol
Ponto de ebulição: 147 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.986 g/cm³
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02093695
Número CAS: 4747-71-1
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %