Print…
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397330050 397330250
ACRO397330050EA 59 EUR
ACRO397330050 ACRO397330250
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
4-Picolyl bromide hydrobromide
Fórmula: C₆H₇Br₂N
Peso Molecular: 252.94 g/mol
Ponto de Fusão: 189…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863545
Número CAS: 73870-24-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 192 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %